Learn More
Fisherbrand™ Papier à la phénolphtaléine
Code produit 15970872 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
8,3 à 10
Conditionnement:
4 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Conditionnement
15970872 8,3 à 10 4 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15970872
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détermination rapide et facile pour l’analyse de neutralisation.
  • Livre blanc
  • Devient rouge lorsque le pH dépasse 8,3 pour les conditions alcalines (rouge à un pH de >10)
Specifications
Indicateur coloré Blanc au rouge
Plage de pH 8,3 à 10
À utiliser avec (application) Analyse de neutralisation
Type Papier indicateur de pH
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 7 mm