Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride
Artikelnummer. 15454389
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15454389 250 mg 250mg
15444389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15454389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61900.MD
 Restricted Item
Expédition estimée: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 63-92-3 | C18H23Cl2NO | 340.288 g/mol
Selective alpha adrenergic blocking agent. Irreversible calmodulin inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Selective alpha adrenergic blocking agent
  • Irreversible calmodulin inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-92-3
Molecular Formula C18H23Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 340.288
MDL Number MFCD00055152
InChI Key VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine
PubChem CID 5284441
ChEBI CHEBI:8078
IUPAC Name N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride
SMILES CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Color White
Quantity 250 mg
Merck Index 14,7256
Formula Weight 340.29
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Phenoxybenzamine hydrochloride
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.