Learn More
Phenoxybenzamine hydrochloride, Thermo Scientific™
30.10€ - 47.50€
Identifiants chimiques
| CAS | 63-92-3 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C18H23Cl2NO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.288 |
| Numéro MDL | MFCD00055152 |
| Clé InChI | VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine |
| CID PubChem | 5284441 |
| ChEBI | CHEBI:8078 |
| Nom IUPAC | N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| SMILES | CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15454389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.MD |
250mg |
30.10€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15444389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.03 |
47.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Selective alpha adrenergic blocking agent
- Irreversible calmodulin inhibitor
Identifiants chimiques
| 63-92-3 | |
| 340.288 | |
| VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N | |
| 5284441 | |
| N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| C18H23Cl2NO | |
| MFCD00055152 | |
| phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine | |
| CHEBI:8078 | |
| CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
Spécification
| Phenoxybenzamine hydrochloride | |
| C18H23Cl2NO | |
| 14,7256 | |
| VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N | |
| N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride | |
| 5284441 | |
| 340.29 |
| 63-92-3 | |
| MFCD00055152 | |
| phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine | |
| CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl | |
| 340.288 | |
| CHEBI:8078 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 200-569-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DP3750000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold