Learn More
Phloxine B, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477992 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
25 g
Packungsgröße:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11477992 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11477992 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215264625
 Restricted Item
Expédition estimée: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 18472-87-2
Molecular Formula C20H4Br4Cl4O5Na2
Synonym C.I. 45410, Acid red 92
Color Brown to Red
Quantity 25 g
Physical Form Powder
Formula Weight 829.66
Chemical Name or Material Phloxine B
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.