Learn More
Grant Instruments™ PHMT - Agitateur thermique chauffant pour microtubes et plaques PCR
Description
Les agitateurs thermiques de la série PHMT sont compacts, efficaces et très polyvalents, idéaux pour les applications nécessitant le chauffage et l'agitation de microtubes et de microplaques et adaptés à une utilisation dans les chambres froides et les incubateurs (plage de température de fonctionnement de 4 à 40 º°C). Il s’agit de trois instruments en un :
- un agitateur thermique pour microtubes et microplaques
- un incubateur de paillasse compact sans agitation
- un agitateur pour microtubes sans contrôle de la température
Caractéristiques:
- En combinant l’opération de mélange avec la phase d’incubation, les temps de réaction et la charge de travail de l’utilisateur sont réduits et l’efficacité de nombreuses procédures est augmentée, ce qui permet un débit plus élevé.
Disponible avec des blocs pouvant accueillir :
- PHMT-PSC18 (20 microtubes de 0,5 ml plus 12 microtubes de 1,5 ml)
- PHMT-PSC24N (24 microtubes de 1,5 ml)
- PHMT-PSC24 (24 microtubes de 2,0 ml)
- PHMT-PSC32 (20 microtubes de 0,2 ml et 12 microtubes de 1,5 ml)
- PHMT-PSC96 (plaques PCR à 96 puits)
- Plage de réglage de la température : ambiante + 25 à 100 °C
- Plage de contrôle de la température : ambiante + 5 °C jusqu’à 100 °C
- Stabilité de la température ±0,1 °C
- Vitesse de vibration : 250 à 1 400 tr/min
- Fonctionnement continu ou programmé, avec alarme sonore et arrêt automatique
- Blocs interchangeables pratiques
- L'écran LCD à 2 lignes affiche clairement les valeurs de consigne et les valeurs réelles de température, de vitesse d'agitation et
de durée. Compact et robuste, il présente un profil bas et un faible encombrement. – s'intègre parfaitement à l'espace de travail et offre des années de service fiable - Le moteur puissant fonctionne de manière extrêmement fluide, silencieuse et constante. C'est ‘doux’ Le démarrage permet d'éviter d'éventuels dommages aux échantillons dus aux secousses.
Applications : Le PHMT est idéal pour l'extraction d'ADN, les réactions enzymatiques et les techniques de biologie cellulaire.
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 250 à 1400 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | Ambiant +5° jusqu'à 100 °C |
| Dimensions (L x l x H) | 32 x 33 x 21 cm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 4,50 kg |
| Affichage | LCD |