Learn More
Bel-Art™ Poire pour pipette SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit 15338588
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 paquet
Conditionnement:
Pack de 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15338588 50 paquet Pack de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15338588 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Appuyer sur la poire pour distribuer ou prélever le liquide de l’échantillon. La poire pour pipette Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ est en latex durable.
  • Latex de caoutchouc
  • Ouverture de 6 mm de diamètre
Spécification
Longueur (métrique) 34.93 cm
Matériau Latex de caoutchouc
Description Poire en latex
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Quantité 50 paquet
Modèle 804