Learn More
BRAND™ Embouts de pipettes, 1 à 10 mL
Code produit 10169482 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
En sachets, 10 x 100 embouts
En sachets, 2 x 100 embouts
TipBox
Conditionnement:
1000 pièces
18 pièces
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
10169482 En sachets, 10 x 100 embouts 1000 pièces
10787793 En sachets, 2 x 100 embouts 200 pièces
10009742 TipBox 18 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10169482 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 702604
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçues pour les micropipettes de haute qualité et adaptée à diverses applications. BRAND™ Les embouts de pipettes de 1 à 10 mL assurent un pipetage précis et efficace. Les pointes sont produites dans des salles blanches, exemptes de contaminants et respectueuses de l’environnement.
  • Conçu pour s'adapter Transferpette™ ligne de micropipettes
  • Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
  • Fabriqué et conditionné dans des conditions de salle blanche certifiées conformément aux normes ISO 14644-1, Classes 7 et 8
  • Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
  • Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Les déchets en vrac sont incolores et placés dans des sachets transparents refermables.
  • Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
  • Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 15,65cm
Déclaration de pureté Sans DiHEMDA ni oléamide
Format En vrac
Type de pointe Étalon
Conditionnement En sachets, 10 x 100 embouts
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Transferpette et la plupart Eppendorf modèles
Graduée Non