Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 250, 500 et 1000 μl pour une évaluation rapide du volume
- En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
- Les pointes en vrac sont de couleur bleue et les pointes en rack sont incolores et placés dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 50 à 1000 μl |
| Filtré | Non-filtered |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 7cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
| À utiliser avec (application) | Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Universal |
| Show More |