Learn More
BRAND™ Embouts de pipettes, 50 à 1000 μL
GREENER_CHOICE
Code produit 15134917 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
En gros, 500
En vrac, 2 x 500
TipBox
TipRack
TipStack, 2 x 5 racks de 96 pièces
Conditionnement:
480 pièces
500 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement unitSize
15134917 TipBox 480 pièces
15124907 TipRack 960 pièces
15134927 TipStack, 2 x 5 racks de 96 pièces 960 pièces
15164897 En gros, 500 500 pièces
15104897 En vrac, 2 x 500 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15134917 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 732212
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues pour les micropipettes de haute qualité et adaptée à diverses applications. BRAND™ 50 à 1000 μLes embouts de pipettes en L assurent un pipetage précis et efficace. Les pointes sont produites dans des salles blanches, exemptes de contaminants et respectueuses de l’environnement.
  • Conçu pour s'adapter Transferpette™ ligne de micropipettes
  • Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
  • Fabriqué et conditionné dans des conditions de salle blanche certifiées conformément aux normes ISO 14644-1, Classes 7 et 8
  • Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
  • Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
  • palettisé BIO-CERT™ Nos embouts de qualité sont garantis sans ADN, DNase, RNase. ATP et les endotoxines
  • Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
  • Remise des diplômes à 250, 500 et 1000 μL pour des vérifications rapides du volume
  • En vrac ou sous forme de portoirs empilables écologiques et pratiques
  • Les embouteillages en vrac sont bleus et placés dans des sachets transparents refermables.
  • Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
  • Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
  • Le système de recharge TipRack réduit les déchets de plus de 20 % par rapport à la TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 7 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
À utiliser avec (application) Pour pipetage courant destiné à la recherche ou en laboratoire
Format Boîte
Type de pointe Universal
Conditionnement TipBox
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage limité
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 250, 500, 1000 μL