Learn More
Gilson™ Kit de démarrage PIPETMAN™ L
Code produit 15374765 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 à 20 μl (P20L), 20 à 200 μl (P200L), 100 à 1 000 μl (P1000L)
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15374765 2 à 20 μl (P20L), 20 à 200 μl (P200L), 100 à 1 000 μl (P1000L) 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15374765 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F167350
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Augmente la productivité, améliore le confort et renforce la sécurité. Le kit de démarrage PIPETMAN™ L contient trois pipettes conditionnées dans un emballage pratique avec des pointes PIPETMAN DIAMOND et des accessoires utiles.
  • Trois pipettes PIPETMAN L : P20L, P200L et P1000L avec certificats Gilson
  • Deux racks de pointes PIPETMAN DIAMOND de qualité certifiée : D200 et D1000
  • Trois supports pour pipettes SINGLE™
  • Trois éjecteurs de pointe en plastique
  • Un guide de pipetage Gilson
  • Un poster d’inspection en deux minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman L
Type Kit de démarrage
Volume (métrique) 2 à 20 μl (P20L), 20 à 200 μl (P200L), 100 à 1 000 μl (P1000L)