Learn More
Gilson™ Embouts de pipette de rechange Diamond en blister PIPETMANTM
GREENER_CHOICE
Code produit 15257783 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
100 à 1 000μ L
2 à 30 μl
2 à 200 μl
Filtré:
Produit non filtré
À filtre
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
960 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Filtré Stérilité unitSize
15257783 2 à 200 μl À filtre Stérile 960 pièces
15247783 100 à 1 000μ L Produit non filtré Stérile 960 pièces
15237783 100 à 1 000μ L Produit non filtré Non stérile 960 pièces
15707627 2 à 30 μl À filtre Stérile 960 pièces
15227783 2 à 200 μl Produit non filtré Stérile 960 pièces
15297773 0,1 à 20 μl Produit non filtré Stérile 960 pièces
15217783 2 à 200 μl Produit non filtré Non stérile 960 pièces
15207783 0,1 à 10 μl À filtre Stérile 960 pièces
15287773 0,1 à 20 μl Produit non filtré Non stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15257783 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F172513
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Autoclavables ou stérilisées aux rayons gamma
  • Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
  • Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
  • Pointes standard ou à filtre
  • Validé pour une utilisation avec des pointes à 384 puits : F172211G, F172311G et F17511G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Modèle DS200
Longueur (impériale) 10,75 in
Longueur (métrique) 51 mm
Déclaration de pureté Sans ADN, sans ARN, sans RNase, sans DNase, ATP Sans endotoxines
À utiliser avec (application) Pipetage
Méthode de stérilisation Rayons gamma
Format Recharge
Type de pointe Structuré
Type de produit Conseils de déplacement d'air
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetmax
Gamme de produits Pipetman Diamond