Learn More
Gilson™ Kit de 4 pipettes PIPETMAN G
Code produit 15664077 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15664077 0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15664077 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F167360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1435.00€
    1224.30€ / 1 kits
    Économisez 210.70€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
PIPETMAN G crée un nouveau niveau de confort dans la gamme de pipettes Gilson™, avec un piston repensé qui réduit considérablement la force nécessaire pour aspirer et distribuer des liquides, ce qui constitue un avantage pendant les sessions de pipetage prolongées et contribue à atténuer les risques de tensions au niveau de la main.
  • Contient : 4 pipettes PIPETMAN G (P2G, P20G, P200G et P1000G), 3 supports d'embouts PIPETMAN DIAMOND de qualité certifiée (D10L, D200 et D1000), 4 SINGLE™ porte-pipettes et 1 Gilson Guide du pipetage
  • Garantit la résistance, la précision et la fiabilité des modèles PIPETMAN Classic
  • Nécessite certaines des forces de pipetage les plus légères pour fonctionner (3 newtons en moyenne)
  • Garantie à vie
  • À déplacement d’air manuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Modèle Pipetman G
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman G
Type Kit de pipette à déplacement d’air manuel
Volume (métrique) 0,2-2 μL, 100-1000 μL, 2-20 μL, 20-200 μL