Description
Porte jusqu’à six pipettes manuelles à canal unique ou multicanaux Eppendorf.
- Comprend un support rotatif entièrement nouveau, capable de maintenir toutes les pipettes manuelles actuelles
- Les supports de pipettes sont interchangeables, sans aucun outil nécessaire
- Conception robuste, qui maintient fermement les pipettes et les protège
- Poignée pour faciliter le transport d’une paillasse à une autre
- En cas d’utilisation avec un support de pipette en option, le carrousel peut porter la Multipette
Specifications
Specifications
| Capacité | Pipettes Eppendorf manuelles à canal unique ou multicanaux (6) |
| Positions | 6 |