Learn More
Heathrow Scientific™ Contrôleur de pipette
Code produit 16330656 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
16330656 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16330656 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur 120479
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le contrôleur de pipette permet un contrôle précis des liquides à portée de main.
Maintien confortable et facile à utiliser, le contrôleur de pipettes manuel en ligne a été conçu avec une poignée et une ampoule ergonomiques pour un fonctionnement simple et précis. Une gâchette de pouce en T contrôle les vitesses d’aspiration et de distribution des pipettes sérologiques de 1 à 100 ml. Utilisation simple : Appuyez sur l’ampoule pour créer un vide pour aspirer le liquide. Poussez la gâchette de commande vers l’arrière (vers le haut) pour aspirer le liquide à travers une pipette ou poussez la gâchette vers l’avant (vers le bas) pour distribuer le liquide. Une pression sur l’ampoule centrale de l’unité éjecte le liquide restant si nécessaire.
  • La conception ergonomique en ligne réduit les efforts grâce à une manipulation et un fonctionnement simples
  • Convient parfaitement aux pipettes sérologiques ou volumétriques en verre ou en plastique de 1 à 100 ml
  • Inclut un filtre hydrophobe remplaçable de 0,45 μm pour protéger vos échantillons et composants internes
  • Restez organisé grâce à l’identification par couleur des deux embouts coniques supplémentaires (vert, blanc)
  • La buse en PP et l’adaptateur en silicone sont autoclavables
  • Autoclavable (assemblage de l’embout conique)
Spécification
Description Contrôleur de pipette
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipettes en verre ou en plastique
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène, caoutchouc de silicone
Nombre de canaux 1
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Type Pipette manuelle
Volume (métrique) 1 à 100 ml
Affichage Non
Type de filtre Hydrophobe de 0,45 μm
Type de doigt Gâchette de pouce en T
À utiliser avec (application) Pipettes sérologiques, volumétriques
Comprend 1 filtre et 3 embouts coniques
Type d’emballage 1 coffret
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 2,1 in
Largeur (métrique) 5,4 cm
Hauteur (impériale) 2,1 in
Hauteur (métrique) 5,4 cm
Fit for Purpose Qualité certifiée