Learn More
Kartell™ Support de pipettes, vertical, PP, 200 x 75 x 150 mm
Description
On accouvre 8 pipettes de diamètre ne dépassant pas 7 mm, plus 8 pipettes de diamètre ne dépassant pas 15 mm. De petits trous à la base permettent le drainage.
Spécification
Spécification
| Capacité | Pipettes d’un diamètre n’excédant pas 10 mm (8), plus pipettes d’un diamètre n’excédant pas 15 mm (8) |
| Matériau | PP |
| Dimensions (L x l x H) | 200 x 75 x 150 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Hauteur (métrique) | 150 mm |
| Largeur (métrique) | 75 mm |