Learn More
Fisherbrand™ Retourner& Grip™ Porte-pipette
Code produit 15380360 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
15380360 1 pièce
15291588 1 pièce
15390360 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15380360
S’accroche sous une étagère pour contribuer à optimiser votre espace de travail. Fisherbrand™ Retourner& Le porte-pipettes à prise en main peut accueillir 12 pipettes monocanal ou une combinaison de 3 pipettes monocanal et 3 pipettes multicanaux.
  • Les pipettes peuvent être maintenues dans des poignées en caoutchouc et/ou des crochets de piston
  • Peut accueillir la plupart des marques les plus couramment utilisées
  • Grâce aux poignées en caoutchouc, la pipette ne risque pas d’être rayée
  • Le support tourne pour faciliter la sélection et le stockage des pipettes
  • Base lestée
  • Vis de fixation fournie en cas d’installation sous l’étagère
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité Tubes à canal unique et multicanaux
Matériau Métal, Silicone
Forme Circulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Type de produit Support pour pipettes
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 187 mm