Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour pointes de pipettes
Code produit 12368328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Conique : 10 à 0 mm
Conique : 13 à 3 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
12368328 Conique : 10 à 0 mm
12801954 Conique : 13 à 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12368328 Fournisseur Pinnacle Brush™ Code fournisseur F0933/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.23€
    17.50€ / 5 pièces
    Économisez 0.73€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comporte des poils effilés. Pinnacle Brush™ Les brosses pour embouts de pipettes sont destinées à être utilisées avec des pipettes.
  • Poignée métallique
  • Nylon soies
Spécification
Type de produit Brosse pour pointe de pipeteur
À utiliser avec (équipement) Pipette
Longueur (métrique) 230 mm
Quantité Boîte de 5
Dimensions Conique : 10 à 0 mm