Learn More
Hecht Karl™ segments de piston
Code produit 10499401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10 à 100 ml
250 à 1000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10499401 10 à 100 ml 1 pièce
10135331 2 000 ml 1 pièce
10227621 250 à 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10499401 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 41914001
En stock
Spécification
Matériau Liège
À utiliser avec (équipement) Flacons à fond rond
Nb par paquet 1 unité
Quantité 1/boîte
Dimensions 10 à 100 ml
Type de produit Anneau de piston