Learn More
Kolmi Hopen Lingettes AirLaid unies
Code produit 17846011 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17846011 Blanc 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17846011 Fournisseur Kolmi Hopen Code fournisseur F35004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.84€
    51.80€ / 50 pièces
    Économisez 11.04€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lingettes non stériles à usage unique.
  • Plié : 16 x 40 cm (± 0,5 cm)
  • Déplié : 120 x 80 cm (M) (± 1 cm)
  • Excellentes performances d’absorption et de résistance
  • Très doux
  • Peut être utilisé pour la sortie de bain/douche
Spécification
Type de produit Lingettes à usage unique
Longueur (impériale) 4 pi
Longueur (métrique) 120 cm
Largeur (impériale) 2,6 pi
Largeur (métrique) 80 cm
Matériau Fibres de cellulose non tissées