Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre ordinaires
Code produit 11877643 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
2 mm
Espaceurs liés de 1 mm
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
11877643 Espaceurs liés de 1 mm 2 pièces
11847643 2 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11877643
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale Fisherbrand.
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale Fisherbrand
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur gel verticale
Type Plaque en verre uni
Dimensions du gel 10 x 10 cm
Quantité 2/boîte
Épaisseur (métrique) Espaceurs liés de 1 mm