Learn More
BRAND™ Entonnoirs en polypropylène à intérieur lisse
Code produit 10339761 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
75 mm
100mm
120 mm
150mm
Hauteur (métrique):
43 mm (tige)
77 mm (tige)
90 mm (tige)
95 mm (tige)
Tige de 55 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
10339761 120 mm 90 mm (tige) 12 pièces
11853910 100mm 77 mm (tige) 12 pièces
15281459 50mm 43 mm (tige) 24 pièces
15291459 75 mm Tige de 55 mm 12 pièces
10594062 150mm 95 mm (tige) 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10339761 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 147030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.93€
    36.00€ / 12 pièces
    Économisez 9.93€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente option avec une très bonne résistance thermique pour un usage général en laboratoire.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Se vend en différentes quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 120 mm
Diamètre (métrique) de la tige 14 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 90 mm (tige)
Autoclavable Autoclavables
Type de produit Entonnoir de remplissage