Learn More
BRAND™ Entonnoirs en polypropylène à intérieur lisse
Code produit 11853910 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
50mm
75 mm
100mm
120 mm
150mm
Hauteur (métrique):
43 mm (tige)
77 mm (tige)
90 mm (tige)
95 mm (tige)
Tige de 55 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Conditionnement
11853910 100mm 77 mm (tige) 12 pièces
15281459 50mm 43 mm (tige) 24 pièces
15291459 75 mm Tige de 55 mm 12 pièces
10594062 150mm 95 mm (tige) 12 pièces
10339761 120 mm 90 mm (tige) 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11853910 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 147025
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente option avec une très bonne résistance thermique pour un usage général en laboratoire.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Se vend en différentes quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100mm
Diamètre (métrique) de la tige 13mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 77 mm (tige)
Autoclavable Autoclavables
Longueur (métrique) du tube 77 mm
Quantité 12/boîte
Type de produit Entonnoir de remplissage