Learn More
Corning™ Lames de microscope simples
Code produit 11373805 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
38 mm
50 mm
Conditionnement:
720 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11373805 50 mm 720 pièces
11363805 38 mm 720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373805 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 294775X50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.50€
    415.56€ / 720 pièces
    Économisez 47.94€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prénettoyé, prêt à l’emploi
  • En verre sodocalcique
  • Épaisseur des lames : de 0,9 à 1,10 mm
  • non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 50 mm
Nbre par carton 5/carton
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Edges 90°, Cut
Frosted Not Frosted
Matériau Verre sodocalcique
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) de 0,9 à 1,1 mm
Type Lame de microscope
Nombre de puits 0
Couleur Clear