Learn More
Fisherbrand™ Tête de piston lisse pour broyeur pour tissus en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE |
| Type de produit | Broyeur de tissus Homogénéisateur |
| À utiliser avec (application) | Réduction de la granulométrie |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur / homogénéiseur de tissus, récipient en verre |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?