Learn More
Fisherbrand™ Tête de piston lisse pour broyeur pour tissus en PTFE
Code produit 10709382 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Longueur (métrique):
230 mm
235 mm
270mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
10709382 2 ml 230 mm 1 pièce
10586062 5 ml 235 mm 1 pièce
10177701 10 ml 270 mm -
10015941 15 ml 270mm 1 pièce
10025941 30 ml 270 mm 1 pièce
10025951 50 ml 270mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10709382
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec un récipient en verre pour homogénéiser la matière tissulaire. Le piston lisse pour broyeur de tissus en PTFE est fabriqué en PTFE pur.
Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
  • Ultra pur, aucune contamination
  • Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
  • Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Arbre en acier inox avec tête de piston en PTFE
Type de produit Broyeur de tissus Homogénéisateur
À utiliser avec (application) Réduction de la granulométrie
À utiliser avec (équipement) Broyeur / homogénéiseur de tissus, récipient en verre
Longueur (métrique) 230 mm