Learn More
- Home
- Products
- Plaques chauffantes et agitateurs
- Barreaux et tiges d’agitation
- Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Code produit 16205781 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantité:
10/boîte
2/boîte
5/boîte
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
25 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 16205781 | 20 mm | 6 mm | 10/boîte | 10 pièces |
| 16215781 | 20 mm | 7 mm | 10/boîte | 10 pièces |
| 16275781 | 25 mm | 6 mm | 10/boîte | 10 pièces |
| 16285771 | 12 mm | 4,5 mm | 10/boîte | 10 pièces |
| 11878962 | 75 mm | 13 mm | 2/boîte | 5 pièces |
| 11808962 | 13 mm | 8 mm | 10/boîte | - |
| 11828962 | 25 mm | 10 mm | 5/boîte | 10 pièces |
| 16235791 | 40 mm | 8 mm | 5/boîte | 10 pièces |
| 16225791 | 35 mm | 6 mm | 5/boîte | 10 pièces |
| 16285781 | 25 mm | 8 mm | 5/boîte | 10 pièces |
| 10273352 | 15 mm | 6 mm | 10/boîte | 10 pièces |
| 11858962 | 65 mm | 13 mm | 2/boîte | 5 pièces |
| 10306280 | 50 mm | 7 mm | 2/boîte | 10 pièces |
| 16295771 | 15 mm | 4,5 mm | 10/boîte | 10 pièces |
| 16295791 | 50 mm | 8 mm | 2/boîte | 10 pièces |
| 11838962 | 35 mm | 10 mm | 5/boîte | 10 pièces |
| 16205801 | 50 mm | 10 mm | 2/boîte | 10 pièces |
| 10010110 | 60 mm | 7 mm | 2/boîte | 10 pièces |
| 16295781 | 30 mm | 6 mm | 5/boîte | 10 pièces |
| 16225801 | 60 mm | 8 mm | 2/boîte | 10 pièces |
| 16255801 | 70 mm | 10 mm | 2/boîte | 10 pièces |
| 16215801 | 60 mm | 10 mm | 2/boîte | 10 pièces |
| 11818952 | 35 mm | 7 mm | 5/boîte | - |
| 16265801 | 80 mm | 10 mm | 2/boîte | 5 pièces |
| 11848962 | 50 mm | 10 mm | 2/boîte | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Code produit
16205781
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 10/boîte |