Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE unis
Code produit 16235791 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Quantité:
10/boîte
2/boîte
5/boîte
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Quantité unitSize
16235791 40 mm 8 mm 5/boîte 10 pièces
16215781 20 mm 7 mm 10/boîte 10 pièces
16275781 25 mm 6 mm 10/boîte 10 pièces
16285771 12 mm 4,5 mm 10/boîte 10 pièces
11878962 75 mm 13 mm 2/boîte 5 pièces
11808962 13 mm 8 mm 10/boîte -
11828962 25 mm 10 mm 5/boîte 10 pièces
16225791 35 mm 6 mm 5/boîte 10 pièces
16285781 25 mm 8 mm 5/boîte 10 pièces
10273352 15 mm 6 mm 10/boîte 10 pièces
11858962 65 mm 13 mm 2/boîte 5 pièces
10306280 50 mm 7 mm 2/boîte 10 pièces
16295771 15 mm 4,5 mm 10/boîte 10 pièces
16295791 50 mm 8 mm 2/boîte 10 pièces
11838962 35 mm 10 mm 5/boîte 10 pièces
16205801 50 mm 10 mm 2/boîte 10 pièces
10010110 60 mm 7 mm 2/boîte 10 pièces
16205781 20 mm 6 mm 10/boîte 10 pièces
16295781 30 mm 6 mm 5/boîte 10 pièces
16225801 60 mm 8 mm 2/boîte 10 pièces
16255801 70 mm 10 mm 2/boîte 10 pièces
16215801 60 mm 10 mm 2/boîte 10 pièces
11818952 35 mm 7 mm 5/boîte -
16265801 80 mm 10 mm 2/boîte 5 pièces
11848962 50 mm 10 mm 2/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 16235791
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation unis en PTFE Fisherbrand™ offrent une turbulence plus intense que les barreaux d’agitation cylindriques.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre une plus grande turbulence que les barreaux d’agitation cylindriques
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 40 mm
Quantité 5/boîte