Learn More
Plas Labs™ Dispositifs de contention pour rongeurs de style Broome
Description
- Permettent un accès facile aux rongeurs
- Empêchent les rongeurs de se retourner
- Assurent la sécurité des animaliers de laboratoire
- Fabriqués à partir de matériaux transparents afin de permettre une visibilité totale de l’
Spécification
Spécification
| Couleur | Clear |
| À utiliser avec (application) | Injections ou prélèvement sanguin |
| Type | Système de contention pour les rongeurs |
| Matériau | Plastique Noryl™ |
| Méthode de stérilisation | Stérilisés chimiquement ou lavés à 180°F |
| Modèle | Broome |
| Longueur (impériale) | 3,75 in |
| Longueur (métrique) | 9,52 cm |
| Diamètre (impériale) | 1 in |
| Diamètre (métrique) | 2,54 cm |
| Show More |