Description
- Fabriqués en polypropylène ou en polyéthylène
- Disponibles en plusieurs diamètres
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 200 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 22 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Pour les denrées alimentaires |
| Comprend | Œillet de suspension |
| Type de produit | Enneon du corps |