Learn More
Microspec™ Anses d’inoculation en plastique
Code produit 16664822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
1 μl
5 μl
10 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
250 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Stérilité Conditionnement
16664822 1 μl Stérile 250 pièces
16654822 1 μl Non stérile 250 pièces
16634822 5 μl Non stérile 250 pièces
16644822 5 μl Stérile 250 pièces
16664782 10 μl Non stérile 250 pièces
16674782 10 μl Stérile 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16664822 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur C5G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.25€
    28.78€ / 250 pièces
    Économisez 22.47€
    43% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabrication aseptique ou stérilisation à l’oxyde d’éthylène.
  • 250 anses d’inoculation en plastique
  • Fabrication aseptique ou stérilisation à l’oxyde d’éthylène
  • 200 mm de long
Spécification
Jetable Usage unique
Volume 1 μl
Stérilité Stérile
Couleur Bleu
Longueur (métrique) de la poignée 200 mm
Quantité 1 de chaque
Type d’emballage Sachet Microseal
Calibré Oui
Autoclavable Non autoclavable