Learn More
Kautex™ Plastique, jerrican
Code produit 15971461
Change view
Click to view available options
:
Capacité : 10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15971461 Capacité : 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15971461 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000090643
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur : naturel
  • Plastique
  • Conteneurs
  • Sans bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Naturel
Matériau Plastic (Plastique)
Type de produit Jerrican