Learn More
Kautex™ PEHD, jerrican industriel série 353
Code produit 10697725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10697725 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10697725 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000096138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    27.60€ / 1 pièces
    Économisez 4.40€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur : naturel
  • Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
  • Bouchons vendus séparément
  • Disponibles en couleur bleue ou naturelle
  • Étanche
  • Homologation ONU pour : jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Description Couleur : Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 48,5 mm
Dimensions (L x l x H) 290 x 246 x 385 mm
Matériau PE-HD
Type de produit Jerrican