Learn More
Kautex™ Plastique, jerrican
Code produit 10083084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10083084 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083084 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000086793
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couleur : naturel
  • Plastic (Plastique)
  • Conteneurs
  • sans bouchons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,6 gal
Capacité (métrique) 25 L
Couleur Naturel
Matériau Plastic (Plastique)
Type de produit Jerrican