Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Pétri en PS
Spécification
Spécification
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Boîte de Pétri de forme basse |
| Quantité | 600/boîte |
| Évent | 3 |
| Hauteur (métrique) | 14,2 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |