Learn More
Buerkle™ Entonnoirs à poudre en plastique
Code produit 10641153 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Conditionnement
10641153 100 mm 22 mm 1 pièce
11971491 80 mm 21 mm 1 pièce
10020042 150 mm 28 mm 1 pièce
10085091 253 mm 50 mm 1 pièce
10091862 350 mm 65 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10641153 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 96060100
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Entonnoir à poudre pour un remplissage des récipients en toute sécurité. 9606-0240 avec tamis fin en bronze phosphoreux (ne pas utiliser avec des denrées alimentaires).
  • Fabriqué en PP / PE
  • Pour un remplissage de poudres en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Capacité (métrique) 6 ml
Diamètre (métrique) de la tige 22 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 110 mm
Couleur Translucent
À utiliser avec (application) Pour les denrées alimentaires
Longueur (métrique) du tube 52 mm
Capacité (impériale) 7.71 oz.
Hauteur (impériale) 4.33 in.
Longueur de tube (impériale) 2.05 in.
Type de produit Filling Funnel