Learn More
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique
Code produit 12951031 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12951031 20 ml 100 pièces
12991021 2 ml 100 pièces
12911031 5 ml 100 pièces
12931031 10 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12951031
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Seringues jetables certifiées HPLC, non stériles, fabriquées à partir de polypropylène résistant aux solvants
  • Seringue en plastique jetable
  • Polypropylène
  • Luer-Slip
  • Les joints de piston synthétiques ou en caoutchouc ne sont plus nécessaires grâce à la conception en deux parties et en plastique
  • Le corps n’a besoin ni de silicone ni d’huile lubrifiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 20 ml
Type de connexion Luer Slip