Learn More
Multiroir Controlec Boîte de stockage empilable en plastique
Code produit 16447070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16447070 14 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16447070 Fournisseur Multiroir Controlec Code fournisseur 187042777
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les boîtes de stockage empilables Multiroir sont adaptées à une utilisation alimentaire et disposent de poignées ergonomiques permettant de les transporter facilement.
  • Résiste aux variations de température
  • Empilable et emboîtable
  • Insensible aux chocs
  • Poignées ergonomiques facilitant le transport
  • Qualité contact alimentaire
Spécification
Matériau Polypropylene
Couleur Clear
Capacité (métrique) 14 L
Description PROBOX stoage box
Comprend Ergonomic handles, clip-top lid
Dimensions (L x l x H) 390x 290 x 185 mm
À utiliser avec (équipement) General Storage and Food Use