Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure non coniques en Y Plastilab™
Code produit 11944359
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
8 mm
10 mm
14 mm
Quantité d’emballage:
10/boîte
100/boîte
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité d’emballage unitSize
11944359 4 mm 10/boîte 10 pièces
12543307 14 mm 100/boîte 100 pièces
12080582 10 mm 100/boîte 100 pièces
11914349 8 mm 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11944359 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 7046400
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
  • En PP
  • Autoclavables
  • Dimensions nominales
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV
Diamètre (métrique) 4 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Utiles pour tous les systèmes de tuyaux et lignes de vide, conviennent aux denrées alimentaires
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Alésage de 2,0mm
Forme Y
Type de produit Connecteur de tubulure non conique en Y