Learn More
Kartell™ plastilab™ Fiole jaugée avec bouchon
Description
Ces plastilab™ flasques ne produisent aucun ménisque, ce qui simplifie le processus de lecture des volumes finaux. Calibrée gravimétriquement à 20 °C, la translucidité du polypropylène est renforcée lorsqu’il entre en contact avec un liquide. Des parois fines éliminent la déformation, et un design de col fin permet de préciser les lectures finales. Cette flasque volumétrique est autoclavable, chimiquement non absorbante, sûre pour l’utilisation alimentaire et comprend des bouchons.
Specifications
Specifications
| Étalonnage | Par gravimétrie à 20 °C. |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 174 mm |
| Tolérance | +/- 1 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Diamètre (métrique) externe | 58 mm |