Learn More
Thermo Scientific™ Plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison
BIOPHARMA
Code produit 10143632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Type de produit:
Microplaque
Module Lock-Well C8 (x12) sur cadre
Module solide F8 (x12) sur cadre
Module sécable F8 (x12) sur cadre
Traitement de surface:
Glutathion
Streptavidine
Volume total (métrique) du puits:
120 μl
350 μl
400 μl
Conditionnement:
15 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Traitement de surface Volume total (métrique) du puits Conditionnement
10143632 Transparent Microplaque Streptavidine 400 μl 15 pièces
10387522 Blanc Microplaque Streptavidine 400 μl 15 pièces
10541493 Noir Microplaque Streptavidine 400 μl 15 pièces
10133682 Transparent Microplaque Streptavidine 120 μl 15 pièces
10551493 Blanc Microplaque Streptavidine 120 μl 15 pièces
10788944 Transparent Module solide F8 (x12) sur cadre Streptavidine 400 μl 15 pièces
10636083 Transparent Module Lock-Well C8 (x12) sur cadre Streptavidine 350 μl 15 pièces
10709144 Transparent Microplaque Glutathion 400 μl 15 pièces
10723686 Transparent Microplaque Streptavidine 400 μl 5 pièces
10604617 Transparent Module sécable F8 (x12) sur cadre Streptavidine 400 μl 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10143632 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 436014
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez la variabilité de l’orientation moléculaire grâce à ces plaques et modules avec surfaces de liaison par affinité.
Réduisez la variabilité d’orientation moléculaire grâce aux plaques et modules avec surfaces à affinité de liaison Thermo Scientific™.
Surfaces de capture par affinité (streptavidine passive et streptavidine Immobilizer, nickel-chélate et glutathion, BioBind)
  • Fixation hautement spécifique
  • Variabilité réduite de l’orientation moléculaire
  • Les surfaces Immobilizer améliorent le rapport signal/bruit
  • Lʼinteraction streptavidine/biotine peut être exploitée pour immobiliser un large éventail de biomolécules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 15 boîtes
Type de liaison Affinity
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 100 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Streptavidine
Volume total (métrique) du puits 400 μl
Type de puits Rond
Nbre par carton 15
Nb par paquet 1
Blocage de la plaque Non spécifié
Quantité 15/boîte
Molécule cible Biotinylé
Modèle de puits F384