Learn More
Watson-Marlow Pumpsil Tubes en silicone vulcanisé au platine
Code produit 12406280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
4,8 mm
Conditionnement:
1 rouleau
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12406280 1.6 mm 1 rouleau
12486270 0,5 mm 1 rouleau
12496270 0,8 mm 1 rouleau
12426280 4,8 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12406280 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 913.AJ16.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.94€
    52.40€ / 1 rouleaux
    Économisez 14.54€
    21% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pumpsil Les tubes en silicone vulcanisé au platine sont principalement utilisés pour les applications biopharmaceutiques à usage unique et le contrôle du pH.& Alimentation du milieu de fermentation.
  • Développé pour l'industrie biopharmaceutique, Pumpsil offre un alésage ultra-lisse qui contribue à minimiser la liaison des protéines et à garantir une pureté élevée du produit fini.
  • Pumpsil Il est largement utilisé pour les applications biopharmaceutiques à usage unique, ainsi que pour le contrôle du pH et l'alimentation des milieux de fermentation, le dosage précis, le transfert et la filtration. Traçabilité absolue grâce au numéro de pièce, au numéro de lot et à la date limite d'utilisation gravés au laser. Dossier de biocompatibilité entièrement documenté et dossier de validation complet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1.6┬ámm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 1.6┬ámm
À utiliser avec (application) Pour les tâches de mesure, de transfert et de filtration de précision
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Translucide
Dureté 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Tubulure pour pompe péristaltique