Learn More
Watson-Marlow Pumpsil Tubes en silicone vulcanisé au platine
Code produit 12426280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
4,8 mm
Conditionnement:
1 rouleau
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12426280 4,8 mm 1 rouleau
12486270 0,5 mm 1 rouleau
12496270 0,8 mm 1 rouleau
12406280 1.6 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12426280 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 913.AJ48.016
Expédition estimée: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pumpsil Les tubes en silicone vulcanisé au platine sont principalement utilisés pour les applications biopharmaceutiques à usage unique et le contrôle du pH.& Alimentation du milieu de fermentation.
  • Développé pour l'industrie biopharmaceutique, Pumpsil offre un alésage ultra-lisse qui contribue à minimiser la liaison des protéines et à garantir une pureté élevée du produit fini.
  • Pumpsil Il est largement utilisé pour les applications biopharmaceutiques à usage unique, ainsi que pour le contrôle du pH et l'alimentation des milieux de fermentation, le dosage précis, le transfert et la filtration. Traçabilité absolue grâce au numéro de pièce, au numéro de lot et à la date limite d'utilisation gravés au laser. Dossier de biocompatibilité entièrement documenté et dossier de validation complet.
Informations sur la commande
Taille métrique de l’alésage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
À utiliser avec Pour Pumpsil pompe péristaltique 25
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Translucide
Dureté 60 (Shore A)
Type de produit Pumpsil Tubes