Learn More
Watson-Marlow Pumpsil Tubes en silicone vulcanisé au platine
Artikelnummer. 12496270
Ansicht ändern
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
4,8 mm
Packungsgröße:
1 rouleau
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diamètre (métrique) interne Packungsgröße
12496270 0,8 mm 1 rouleau
12486270 0,5 mm 1 rouleau
12406280 1.6 mm 1 rouleau
12426280 4,8 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12496270 Lieferant Watson-Marlow Lieferanten-Nr. 913.AJ08.016
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Pumpsil Les tubes en silicone vulcanisé au platine sont principalement utilisés pour les applications biopharmaceutiques à usage unique et le contrôle du pH.& Alimentation du milieu de fermentation.
  • Développé pour l'industrie biopharmaceutique, Pumpsil offre un alésage ultra-lisse qui contribue à minimiser la liaison des protéines et à garantir une pureté élevée du produit fini.
  • Pumpsil Il est largement utilisé pour les applications biopharmaceutiques à usage unique, ainsi que pour le contrôle du pH et l'alimentation des milieux de fermentation, le dosage précis, le transfert et la filtration. Traçabilité absolue grâce au numéro de pièce, au numéro de lot et à la date limite d'utilisation gravés au laser. Dossier de biocompatibilité entièrement documenté et dossier de validation complet.
Bestellinformation
Taille métrique de l’alésage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
À utiliser avec Pour Pumpsil 13 pompes péristaltiques
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Translucide
Dureté 60 (Shore A)
Pression maximale 14,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Pumpsil Tubes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.