Learn More
Cole-Parmer Tube en silicone vulcanisé au platine, hors A
Code produit 30052959 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/16 in
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
Conditionnement:
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30052959 1/2 in 3/4 in 15m
30053369 3/8 in. 5/8 in. 15m
30052996 3/16 in 5/16 in 15m
30053191 1/4 in 1/2 in 15m
30054345 1/4 in 3/8 in 15m
30053172 1/4 in 7/16 in. 15m
30053100 0,125 po 1/4 in 15m
30054027 1/16 in 3/16 po 15m
30053788 3/16 in 7/16 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30052959 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011972
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes durables offrent une longue durée de vie dans les applications de pompes péristaltiques ou de vannes à pincement.
Extrudé avec des tolérances dimensionnelles précises pour une exactitude optimale. Les tubulures sans goût ni —odeur contribuent à préserver l'intégrité des fluides. Ne contient ni BPA ni phtalates. Les tubes translucides offrent une bonne transparence. Emballage en salle blanche et double emballage. Stériliser par autoclave, irradiation gamma, EtO et stérilisants chimiques. Conforme aux normes américaines Pharmacopée 43, Formulaire national 38 (USP ), Chapitre général 88 Classe VI, Tests de réactivité biologique, In Vivo (2020). Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Certifications/Conformité ADCF;FDA;Sin ftalatos;USP;RoHS
Diamètre (impériale) interne 1/2 in
Diamètre (impériale) externe 3/4 in
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.