Learn More
Cole-Parmer Tube en silicone vulcanisé au platine, hors A
Code produit 30054345 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
1/16 in
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
Conditionnement:
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30054345 1/4 in 3/8 in 15m
30052959 1/2 in 3/4 in 15m
30053369 3/8 in. 5/8 in. 15m
30052996 3/16 in 5/16 in 15m
30053191 1/4 in 1/2 in 15m
30053172 1/4 in 7/16 in. 15m
30053100 0,125 po 1/4 in 15m
30054027 1/16 in 3/16 po 15m
30053788 3/16 in 7/16 in. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30054345 missing translation for 'mfr' Cole-Parmer missing translation for 'supplierNo' 5011970
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Les tubes durables offrent une longue durée de vie dans les applications de pompes péristaltiques ou de vannes à pincement.
Extrudé avec des tolérances dimensionnelles précises pour une exactitude optimale. Les tubulures sans goût ni —odeur contribuent à préserver l'intégrité des fluides. Ne contient ni BPA ni phtalates. Les tubes translucides offrent une bonne transparence. Emballage en salle blanche et double emballage. Stériliser par autoclave, irradiation gamma, EtO et stérilisants chimiques. Conforme aux normes américaines Pharmacopée 43, Formulaire national 38 (USP ), Chapitre général 88 Classe VI, Tests de réactivité biologique, In Vivo (2020). Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Tekniske data
Certifications/Conformité ADCF;FDA;Sin ftalatos;USP;RoHS
Diamètre (impériale) interne 1/4 in
Diamètre (impériale) externe 3/8 in
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.