Få mere at vide
Platinum foil, 0.635mm (0.025in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 15455905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15455905 25 x 25 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15455905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000860.FF
 Restricted Item
Expédition estimée: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6-4-7440
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Weight ≈8.5g/25x25mm
Form Foil
Molecular Formula Pt
MDL Number MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
IUPAC Name platinum
Molecular Weight (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Platinum foil, 0.635mm (0.025 in.) thick
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.