Learn More
Labcon Bouchons à insérer pour tubes de culture 12 x 75 mm
Description
- Bouchons à insérer avec goujures
- Bouchon à insérer pour tubes de culture
- Adapté pour tubes de culture de 12 x 75 mm
- Le bouchon comprend des goujures pour saisir facilement les côtés des tubes
- Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
- Résine USP de classe VI en PP
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Taille du bouchon | 13 mm |
| Pré-stérilisé | Non |
| Type de produit | Bouchons de tubes |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation ; pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Afficher plus |