Learn More
Fisherbrand™ Fiche sans électrode de câble
Code produit 11756199 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
11756199 5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11756199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.85€
    27.91€ / 1 pièces
    Économisez 6.94€
    19% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce câble coaxial durable pour électrodes à tête S7 ou S8 est idéal pour connecter les bornes à vis des régulateurs de pH.
  • Connecteur pour raccordement aux bornes à vis des régulateurs de pH
  • Pour électrodes combinées
  • Fiche sans électrode de câble
  • Débranchez le câble S7 de 5 m
Spécification
Types de connecteurs S7
Description Fiche sans électrode de câble
Type Bouchons
Longueur (métrique) du câble 5 m