Learn More
Katrin Rouleau de papier essuie-tout Plus Kitchen
Description
- Un papier ménager de haute qualité et très absorbant.
- 3 épaisseurs, blanc
- Extra doux et hautement fonctionnel
- Convient aux environnements à faible ou moyenne utilisation
- Approuvé pour un contact à court terme avec les aliments
- Certifiés sous le label Nordic Swan Eco
- Certifiés sous le label EU Flower Eco
Spécification
Spécification
| Type de produit | torchon de cuisine |
| Longueur (métrique) | 26 cm |
| Largeur (métrique) | 24 cm |
| Matériau | Papier |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 24 x 26 cm |
| Quantité d’emballage | Rouleaux 8 x 4 |
| Épaisseur | 3-ply |
| Afficher plus |