Learn More
Grant Instruments™ Agitateur thermique PHMT pour microtubes et microplaques
Code produit 15163706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PHMT-PSC24
PHMT-PSC24N
PHMT-PSC32
PHMT-PSC96
PMHT-PSC18
Capacité:
Microtubes 24 x 1,5 ml
Microtubes : 24 x 2 ml
Microtubes : 32 x 0,2 ml et 12 x 1,5 ml
Microtubes : 32 x 0,5 ml / 1,5 ml
Plaque PCR à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité Conditionnement
15163706 PHMT-PSC24N Microtubes 24 x 1,5 ml 1 pièce
15201176 PHMT-PSC96 Plaque PCR à 96 puits 1 pièce
13479429 PHMT-PSC24 Microtubes : 24 x 2 ml 1 pièce
15291166 PHMT-PSC32 Microtubes : 32 x 0,2 ml et 12 x 1,5 ml 1 pièce
11411048 PMHT-PSC18 Microtubes : 32 x 0,5 ml / 1,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15163706 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur PHMTPSC24N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2077.74€
    1845.00€ / 1 pièces
    Économisez 232.74€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accélère en 3 secondes pour un démarrage rapide mais fonctionne également de manière fluide et silencieuse, cet agitateur thermique PMHT pour microtubes et microplaques Grant Instruments™ est idéal pour l’extraction d’ADN, les réactions enzymatiques
  • Associe trois instruments en un :
    • Agitateur thermique pour microtube et microplaque
    • Incubateur de paillasse compact
    • Agitateur pour microtube et microplaque à température ambiante ou froide
  • L’écran LCD à 2 lignes affiche clairement les valeurs réelle et définie pour la température, la vitesse d’agitation et l’heure.
  • Le bloc interchangeable pour 20 ou 12 microtubes apporte la flexibilité nécessaire pour un changement simple d’application.
  • Fonctionnement extrêmement fluide, silencieux et constant.
  • Comprend une fonction de démarrage ‘progressif’ pour les échantillons délicats.
  • Mise en route rapide - accélération en 3 secondes.
  • Compact et solide, profil bas et faible encombrement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2 mm
Vitesse de rotation 250 à 1 400 tr/min (par incréments de 10 tr/min)
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° jusqu'à 100 °C
Capacité Microtubes 24 x 1,5 ml
Capacité de tube 1,5 ml
Réglage de la température 5°C à 100°C
Uniformité de la température 0,1°C à 37°C ; 0,2°C à 60°C ; 0,2°C à 100°C
Profondeur (métrique) 230 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Largeur (métrique) 205 mm
Poids (métrique) 4 kg
Modèle PHMT-PSC24N
Affichage Écran LCD de 2 lignes, 16 caractères
Nbre de positions 24